Learn More
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
25g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Assay Percent Range | 97% |
| Quantity | 10 g |
| Formula Weight | 195.24 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering