Learn More
2,6-di-tert-Butylpyridine, TRC
Artikelnummer. 30345225
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30345225 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6927755G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2,6-di-tert-Butylpyridine
CAS 585-48-8
Molecular Formula C13H21N
Quantity 5 g
Synonym 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175805
InChI Formula InChI=1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C(C)(C)C)=CC=C1
IUPAC Name 2,6-ditert-butylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 191.31
Formula Weight 191.1674
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.