Learn More
Alfa Aesar™ 2-(6-Methyl-2-pyridyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H62907.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447986
  • € 978.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD26960683
Specificatie
2-(6-Methyl-2-pyridyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
MFCD26960683
Solid
5g
224.28
97%