Learn More
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 457310250
Overige gegevens : CAS : 28320-32-3 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15545956
  • € 274.30 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
28320-32-3
352.069
2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-fluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl fluorene, pubchem19656, acmc-1cpi8, ksc491i1n, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorenone, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene
2,7-dibromo-9,9-dimethylfluorene
C15H12Br2
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
12123876
CC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)C
Specificatie
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
179.0°C to 181.0°C
28320-32-3
2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-fluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl fluorene, pubchem19656, acmc-1cpi8, ksc491i1n, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorenone, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene
CC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)C
352.069
352.07
Authentic
25g
C15H12Br2
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromo-9,9-dimethylfluorene
12123876
≥97.5% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.