Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55506.06
Overige gegevens : CAS : 119256-40-5 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401788
  • € 59.40 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole is used as drugs, food, cosmetics
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
119256-40-5
MFCD00276099
Specificatie
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
119256-40-5
216° to 220°C
97%
C7H4F2N2S
DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
186.18
186.18
White to pale brown
Powder
5g
MFCD00276099
C1=C(C=C2C(=C1F)N=C(S2)N)F
737406