Learn More
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 456970050
Overige gegevens : CAS : 314-46-5 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15545226
  • € 113.40 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
314-46-5
205.136
2-amino-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, pubchem4985, 3-amino-2-carboxybenzotrifluoride, buttpark 24\07-93, 6-trifluoromethyl anthranilicacid, 2-carboxy-3-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-trifluoromethyl benzoicacid
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
C8H6F3NO2
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
2778508
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(F)(F)F
Specificatie
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
133.0°C to 136.0°C
314-46-5
2-amino-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, pubchem4985, 3-amino-2-carboxybenzotrifluoride, buttpark 24\07-93, 6-trifluoromethyl anthranilicacid, 2-carboxy-3-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-trifluoromethyl benzoicacid
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(F)(F)F
205.136
205.14
Authentic
5g
C8H6F3NO2
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2778508
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.