Learn More
2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 97%
Código de producto. p-7024278
Click to view available options
Quantity:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11432938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18644.36
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 81-16-3 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 81-16-3
Molecular Formula C10H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 223.246
MDL Number MFCD00003988
InChI Key GWIAAIUASRVOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tobias acid, 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 2-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 2-amino, kyselina tobiasova, unii-f9qkw1fce0, kyselina 2-naftylamin-1-sulfonova, kyselina tobiasova czech, ccris 9048, 2-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
PubChem CID 6670
IUPAC Name 2-aminonaphthalene-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2S(=O)(=O)O)N
Especificaciones
Quantity 500 g
Beilstein 613084
Merck Index 14,6406
Formula Weight 223.25
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consejos de prudencia
  • P264-Wash face, hands and anyexposed skin thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : 2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado