Learn More
2-Aminopyridine-4-carboxylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379835
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Código de producto. Quantity unitSize
11379835 25 g 25g
11359835 1 g 1g
11369835 5 g 5g
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11379835
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L19845.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13362-28-2
Molecular Formula C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
MDL Number MFCD00233714
InChI Key QMKZZQPPJRWDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoisonicotinic acid, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-4-pyridine carboxylic acid, 2-amino-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino isonicotinic acid, pubchem2426, 2-aminoisonicotinicacid, acmc-209bt5, ksc174m9j
PubChem CID 278396
IUPAC Name 2-aminopyridine-4-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)N
Especificaciones
Melting Point 300°C to 302°C
Odor Odorless
Quantity 25 g
Beilstein 3156
Formula Weight 138.13
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.