Learn More
Alfa Aesar™ 2-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62613.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447636
  • € 509.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
779331-48-5
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Specificatie
2-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
779331-48-5
328.19
96%
1g
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid