Learn More
2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]benzaldehyde, 97%, Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar H63117.ME
Overige gegevens : CAS : 669091-00-3 Gewicht : 0.00050kg
Aantal 500mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448136
  • € 118.00 / 500 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
669091-00-3
346.41
PQIAXRGPKDEYLW-UHFFFAOYSA-N
71310677
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC=CC=C2C=O)C3=CC(=CC(=C3)C)C)C
C23H23OP
MFCD15143662
2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, acmc-20ao6m, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde,min
2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanylbenzaldehyde
Specificatie
2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]benzaldehyde
Yellow
500mg
C23H23OP
2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, acmc-20ao6m, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde,min
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC=CC=C2C=O)C3=CC(=CC(=C3)C)C)C
346.41
346.4
97%
Air Sensitive
106°C to 110°C
669091-00-3
MFCD15143662
PQIAXRGPKDEYLW-UHFFFAOYSA-N
2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanylbenzaldehyde
71310677
Solid