Få mere at vide
2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 98%
Produktkode 15294368 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15294368
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 454600010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 5198-88-9 | C4H2BrNO2S | 208.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5198-88-9
Molecular Formula C4H2BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.03
InChI Key BEGREHRAUWCAHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-4-thiazolecarboxylicacid, 2-bromothiazole-4-carboxylicacid, 2-bromo-4-carboxy-1,3-thiazole, pubchem22900, acmc-1avkr, 2-bromo-4-carboxythiazole
PubChem CID 2763209
IUPAC Name 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=C(N=C(S1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Melting Point 204.0°C to 205.5°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 208.03
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 98%
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faresætning
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.