Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-3,4-difluoroaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H61876.06
Overige gegevens : CAS : 1092349-87-5 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448468
  • € 162.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1092349-87-5
208.006
ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
22731604
C1=CC(=C(C(=C1N)Br)F)F
C6H4BrF2N
MFCD11035924
2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
2-bromo-3,4-difluoroaniline
Specificatie
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
1092349-87-5
MFCD11035924
2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
C1=CC(=C(C(=C1N)Br)F)F
208.006
208
97%
5g
C6H4BrF2N
UN2811
ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3,4-difluoroaniline
22731604
Solid