Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64400.22
Overige gegevens : CAS : 891180-59-9 Gewicht : 0.10000kg
Aantal 100g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401599
  • € 760.00 / 100 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
891180-59-9
MFCD07782044
10529128
Specificatie
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
891180-59-9
98%
C7H4BrFO
MFCD07782044
CYJBMGYWRHGZBR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-fluorobenzaldehyde
24820504
203.01
Solid
100g
Light Sensitive
10529128
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C=O
203.01