Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-3-methylaniline, ≥97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64014.03
Overige gegevens : CAS : 54879-20-8 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15441029
  • € 73.20 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 13-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
54879-20-8
186.052
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
603781
CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
C7H8BrN
MFCD06411367
benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
2-bromo-3-methylaniline
Specificatie
2-Bromo-3-methylaniline
1.6050
Brown
54879-20-8
MFCD06411367
2079474
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-methylaniline
603781
Liquid
1.489g/mL
48°C (0.03mmHg)
1g
C7H8BrN
UN2810
benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
186.052
186.05
≥97%