Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64621.06
Overige gegevens : CAS : 476620-54-9 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401909
  • € 450.00 / 5 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is an important intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
476620-54-9
MFCD16659662
20365202
Specificatie
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
476620-54-9
98%
MFCD16659662
Off-white
ZHSZEWFWVDLMDL-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
21867425
221
Powder
C7H3BrF2O
20365202
5g
C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C=O
221.001