Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H61836.03
Overige gegevens : CAS : 81107-97-3 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448418
  • Prijs op aanvraag / 1 gram
Vanwege prijswijzigingen kan dit artikel niet OnLine besteld worden: 20 4877000. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling tel: {1}.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
81107-97-3
241.007
DTEDKIRYMYDIGO-UHFFFAOYSA-N
2761168
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)O
C7H4BrF3O
MFCD06657954
2-bromo-4-trifluoromethyl phenol, 3-bromo-4-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl, buttpark 180\07-84, pubchem18455, acmc-209pkp, ksc495c0j, 4-trifluoromethyl-2-bromophenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenol, phenol,2-bromo-4-trifluoromethyl
2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Specificatie
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
1g
C7H4BrF3O
7702274
DTEDKIRYMYDIGO-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
2761168
Liquid
Brown
81107-97-3
MFCD06657954
2-bromo-4-trifluoromethyl phenol, 3-bromo-4-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl, buttpark 180\07-84, pubchem18455, acmc-209pkp, ksc495c0j, 4-trifluoromethyl-2-bromophenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenol, phenol,2-bromo-4-trifluoromethyl
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)O
241.007
241.01
98%