Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64065.03
Overige gegevens : CAS : 75806-86-9 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401099
  • € 21.60 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
MFCD07368982
147540
75806-86-9
UN2811
Specificatie
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
75806-86-9
98%
MFCD07368982
147540
175° to 179°C
VFMIDVIAQMFGGP-UHFFFAOYSA-N
237.437
237.44
Solid
C5H2BrClN2O2
UN2811
Off-white
1g
C1=C(C(=NC=C1Cl)Br)[N+](=O)[O-]
280681