Learn More
2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 97%
Product Code. 11397486
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11397486
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L09553.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 112399-50-5 | C7H5Br2F | 267.923 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate. Alkylation of the β-amino ester 1a with 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide yields Benzazepines as a white solid after silica gel chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important pharmaceutical intermediate. Alkylation of the β-amino ester 1a with 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide yields Benzazepines as a white solid after silica gel chromatography.
Solubility
Difficult to mix in water.
Notes
Store in cool dry condition. Incompatible with strong oxidizing agents. Ensure ventilation. Protect from electrostatic charges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112399-50-5
Molecular Formula C7H5Br2F
Molecular Weight (g/mol) 267.923
MDL Number MFCD00042187
InChI Key CZLWYKAZAVYQIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-bromobenzyl bromide, 2-bromo-5-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluoro, alpha,2-dibromo-5-fluorotoluene, pubchem1953, acmc-1bt22, ksc493i2h, 2-bromo-5-fluoro benzyl bromide
PubChem CID 517972
IUPAC Name 1-bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CBr)Br
Spezifikation
Melting Point 33°C to 36°C
Boiling Point 89°C to 90°C (1 mmHg)
Refractive Index 1.59
Quantity 5 g
UN Number UN3265
Beilstein 4177658
Solubility Information Difficult to mix in water.
Formula Weight 267.92
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt