Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-5-methylaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H61639.06
Overige gegevens : CAS : 53078-85-6 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448198
  • € 63.10 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
53078-85-6
186.052
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
6422065
CC1=CC(=C(C=C1)Br)N
C7H8BrN
MFCD01806278
2-bromo-5-methylbenzenamine, 2-bromo-5-methylphenylamine, 2-bromo-5-methyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-5-methyl, 3-amino-4-bromotoluene, 2-bromo-5-methyl-aniline, 6-bromo-m-toluidine, 2-bromo-5-methyl aniline, pubchem4337, 2-bromo-5-methylbenz
2-bromo-5-methylaniline
Specificatie
2-Bromo-5-methylaniline
1.6030
53078-85-6
MFCD01806278
2-bromo-5-methylbenzenamine, 2-bromo-5-methylphenylamine, 2-bromo-5-methyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-5-methyl, 3-amino-4-bromotoluene, 2-bromo-5-methyl-aniline, 6-bromo-m-toluidine, 2-bromo-5-methyl aniline, pubchem4337, 2-bromo-5-methylbenz
CC1=CC(=C(C=C1)Br)N
186.052
186.05
97%
1.486g/mL
5g
C7H8BrN
UN2811
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-methylaniline
6422065
Solid