Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-L-phenylalanine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63141.MD
Overige gegevens : CAS : 42538-40-9 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439668
  • € 29.20 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
42538-40-9
244.088
JFVLNTLXEZDFHW-QMMMGPOBSA-N
193338
C1=CC=C(C(=C1)CC(C(=O)O)N)Br
C9H10BrNO2
MFCD03092958
l-2-bromophenylalanine, 2-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, 2-bromophenylalanine, 2s-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, h-phe 2-br-oh, o-bromo-l-phenylalanine, l-2-br-phe-oh, s-2-bromophenylalanine, l-2-bromophe
(2S)-2-amino-3-(2-bromophenyl)propanoic acid
Specificatie
2-Bromo-L-phenylalanine
C9H10BrNO2
l-2-bromophenylalanine, 2-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, 2-bromophenylalanine, 2s-2-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, h-phe 2-br-oh, o-bromo-l-phenylalanine, l-2-br-phe-oh, s-2-bromophenylalanine, l-2-bromophe
C1=CC=C(C(=C1)CC(C(=O)O)N)Br
244.088
244.09
95%
250mg
42538-40-9
MFCD03092958
JFVLNTLXEZDFHW-QMMMGPOBSA-N
(2S)-2-amino-3-(2-bromophenyl)propanoic acid
193338
Powder