Learn More
2-Bromobutane, TRC
Artikelnummer. 30335463
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30335463 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB681835100G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Bromobutane
CAS 78-76-2
Molecular Formula C4 H9 Br
Quantity 100 g
Synonym Butane, 2-bromo-, 2-Bromobutane, (±)-2-Bromobutane, (±)-sec-Butyl bromide, 2-Butyl bromide, Methylethylbromomethane, NSC 8417, sec-Butyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)Br
IUPAC Name 2-bromobutane
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Formula Weight 135.9888
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.