Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromodibenzofuran, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64596.MD
Overige gegevens : CAS : 86-76-0 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401879
  • € 60.00 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
2-Bromodibenzofuran is used as a reagent in Friedel-Crafts acylation reactions.
Solubility
Soluble in hot methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-Bromodibenzofuran
247.09
142199
86-76-0
MFCD00092338
Specificatie
2-Bromodibenzofuran
Solid
247.09
142199
250mg
86-76-0
98%
MFCD00092338
108° to 111°C