Learn More
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, 97%
Product Code. p-7034768
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15409217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52467.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 91983-14-1 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91983-14-1
Molecular Formula C7H8BBrO2
Molecular Weight (g/mol) 214.85
MDL Number MFCD01318941
InChI Key MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, o-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pubchem7781
PubChem CID 2773278
IUPAC Name [2-(bromomethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Spezifikation
Melting Point 145°C to 148°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 214.85
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt