Learn More
2-Bromophenyl acetate, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15266404 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15266404
Brand: Thermo Scientific Acros 452750010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identificatori chimici
CAS 1829-37-4
Molecular Formula C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.05
InChI Key BEHBHYYPTOHUHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenyl acetate, 2-bromophenol acetate, 1-acetoxy-2-bromobenzene, 2-bromophenyl acetate, o-acetoxybromobenzene, phenol, 2-bromo-, acetate, phenol, o-bromo-, acetate, pubchem3055, 2-bromo-phenol acetate
PubChem CID 74586
IUPAC Name (2-bromophenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Assay Percent Range 97.5 % min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 215.05
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Bromophenyl acetate
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromophenyl acetate, 98%
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato