missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%

Merk:  Alfa Aesar™ H62582.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15447596

  • € 577.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2-Carbamoyl-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester

Specificatie

2-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2-Carbamoyl-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid
1g
265.09
96%
Video's
SDS