Learn More
Alfa Aesar™ 2-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62754.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447816
  • € 492.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
891843-32-6
2-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Specificatie
2-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
891843-32-6
266.07
96%
1g
2-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid