Learn More
2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11336726
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11336726 100 g 100g
11326726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11336726 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03947.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-34-9
Molecular Formula C7H12ClN5
Molecular Weight (g/mol) 201.658
MDL Number MFCD00023174
InChI Key ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym simazine, gesatop, princep, simanex, aquazine, batazina, herbazin, symazine, tafazine, taphazine
PubChem CID 5216
ChEBI CHEBI:27496
IUPAC Name 6-chloro-2-N,4-N-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CCNC1=NC(=NC(=N1)Cl)NCC
Specifica
Melting Point 227°C to 229°C
Quantity 100 g
UN Number UN3077
Beilstein 10895
Merck Index 14,8533
Formula Weight 201.66
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.