Learn More
2-Chlorobenzamide, 98%
Product Code. 11417677
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11417677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15706.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-66-5 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-66-5
Molecular Formula C7H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 155.58
MDL Number MFCD00007973
InChI Key RBGDLYUEXLWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzamide, benzamide, 2-chloro, benzamide, o-chloro, o-chloro-benzamide, unii-ke1m5i9i32, chlorobenzamide, pubchem3617, acmc-1aupu, 2-chlorobenzamide, dsstox_cid_30850
PubChem CID 69111
IUPAC Name 2-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Melting Point 140°C to 144°C
Quantity 100 g
Beilstein 508510
Formula Weight 155.58
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chlorobenzamide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt