Learn More
2-Chloroethanol, 99%, Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar 036636.K2
Overige gegevens : CAS : 107-07-3 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1135 Chem class : 6.1 Pack group : I
Aantal 1L
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401467
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
107-07-3
80.511
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
34
2-chloroethanol
C2H5ClO
MFCD00002829
Ethylene chlorohydrin
CHEBI:28200
C(CCl)O
Specificatie
2-Chloroethanol
55° (131°F)
129°C
-63°C
107-07-3
99%
ClCH2CH2OH
UN1135
14,3793
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethanol
34
80.51
1.202g/mL
Ether-like
Yellow
1L
1.4410
C2H5ClO
MFCD00002829
878139
Ethylene chlorohydrin
C(CCl)O
80.511
CHEBI:28200