Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H61306.06
Overige gegevens : CAS : 50777-76-9 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447828
  • € 339.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
50777-76-9
290.302
DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
2754316
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3C=O
C19H15OP
MFCD00013367
2-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-diphenylphosphinobenzaldehyde, o-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-formylphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-diphenylphosphino, dppbde, zlchem 984, 2-formylphenyldiphenylphosphine, 2-diphenylphosphino benzaldehyde
2-diphenylphosphanylbenzaldehyde
Specificatie
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
112°C to 115°C
50777-76-9
MFCD00013367
DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
2-diphenylphosphanylbenzaldehyde
2754316
Crystalline Powder
Yellow
5g
C19H15OP
2-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-diphenylphosphinobenzaldehyde, o-diphenylphosphino benzaldehyde, 2-formylphenyl diphenylphosphine, 2-diphenylphosphanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-diphenylphosphino, dppbde, zlchem 984, 2-formylphenyldiphenylphosphine, 2-diphenylphosphino benzaldehyde
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3C=O
290.302
290.3
97%