Learn More
2-Ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane, TRC
Code produit 30344778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30344778 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30344778 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB125313250MG
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-Ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane
CAS 13679-86-2
Molecular Formula C10H16O
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-5-10(4)7-6-9(11-10)8(2)3/h5,9H,1-2,6-7H2,3-4H3
SMILES CC(=C)C1CCC(C)(O1)C=C
IUPAC Name 2-ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane
Molecular Weight (g/mol) 152.23
Formula Weight 152.1201