Learn More
2-Ethoxyethanol, Fluka™
Product Code. 15999477 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Unit Size:
5mL
Product Code. 15999477
Brand: Honeywell-Fluka R15975ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material 2-Ethoxyethanol
Packaging Glass Bottle
CAS 110-80-5
Molecular Formula C2H5OCH2CH2OH
Color Colorless
pH Neutral
Melting Point -70°C
Boiling Point 136°C (1.013 hPa)
Synonym Ethyl glycol; Ethylene glycol monoethyl ether
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Quantity 5 mL
Grade Analytical Standard
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.