Description
Factor IX Monoclonal specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | Factor IX |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Conjugate | PerCP |
| Quantity | 0.1 mL |
| Target Species | Human |
| Product Type | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Product Line | Novus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?