Learn More
2-(Ethylamino)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30371236
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30371236 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE898265100ML
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-(Ethylamino)ethanol
CAS 110-73-6
Molecular Formula C4H11NO
Quantity 100 mL
Synonym (2-Hydroxyethyl)ethylamine, 2-(Ethylamino)ethanol, 2-(Monoethylamino)ethanol, 2-(N-Ethylamino)ethanol, Amino Alcohol MEM, N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylamine, N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amine, N-Ethyl-N-(beta-hydroxyethyl)amine, N-Ethylethanolamine, N-Ethylmonoethanolamine
InChI Formula InChI=1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
SMILES CCNCCO
IUPAC Name 2-(ethylamino)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Formula Weight 89.0841
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.