Learn More
2-Ethylaniline, 97%
Product Code. 11457197
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
Product Code. 11457197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14984.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 578-54-1 | C8H11N | 121.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 578-54-1
Molecular Formula C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.183
MDL Number MFCD00007751
InChI Key MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl, aniline, o-ethyl, 2-ethylbenzenamine, o-aminoethylbenzene, aniline, 2-ethyl, 2-ethyl aniline, 2-ethylphenylamine, unii-gr557n47k6, ccris 2858
PubChem CID 11357
IUPAC Name 2-ethylaniline
SMILES CCC1=CC=CC=C1N
Specifica
Melting Point -47°C
Density 0.983
Boiling Point 208°C to 210°C
Flash Point 91°C (196°F)
Odor Characteristic
Refractive Index 1.56
Quantity 100 g
UN Number UN2273
Beilstein 1841268
Formula Weight 121.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Ethylaniline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 3
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H331-Toxic if inhaled.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P311-Call a POISON CENTER/doctor/ .
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato