Learn More
2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene, TRC
Product Code. 30390129
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30390129 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30390129 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59117025G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
CAS 82830-49-7
Molecular Formula C8 H9 F O2
Quantity 25 g
Synonym 1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(F)c1
IUPAC Name 2-fluoro-1,4-dimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 156.154
Formula Weight 156.059