Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-3-nitropyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H61260.14
Overige gegevens : CAS : 1480-87-1 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447768
  • Prijs op aanvraag / 25 gram
Vanwege prijswijzigingen kan dit artikel niet OnLine besteld worden: 20 4877000. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling tel: {1}.
Beschrijving
Beschrijving
Applications
2-Fluoro-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1480-87-1
142.089
QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
2762817
C1=CC(=C(N=C1)F)[N+](=O)[O-]
C5H3FN2O2
MFCD03095068
2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
2-fluoro-3-nitropyridine
Specificatie
2-Fluoro-3-nitropyridine
Yellow
25g
C5H3FN2O2
2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
C1=CC(=C(N=C1)F)[N+](=O)[O-]
142.089
142.09
98%
110°C (10mmHg)
18°C
1480-87-1
MFCD03095068
QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-nitropyridine
2762817
Low Melting Solid