Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H66082.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440087
  • € 497.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1454901-23-5
Specificatie
2-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid
1g
24007287
Crystals
Brown
1454901-23-5
266.08
96%