Learn More
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 457590050
Overige gegevens : CAS : 65145-13-3 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15545256
  • € 74.80 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
65145-13-3
156.112
2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem2608, acmc-1b9jp, 4-hydroxyfluorobenzoic acid, frinton fr-2445, ksc352q5p, 2-fluoro-4-hydroxybenzoicacid, 4-hydroxy-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro4-hydroxy-benzoic acid
2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid
C7H5FO3
NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
2783398
C1=CC(=C(C=C1O)F)C(=O)O
Specificatie
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
187.0°C to 188.0°C
65145-13-3
2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem2608, acmc-1b9jp, 4-hydroxyfluorobenzoic acid, frinton fr-2445, ksc352q5p, 2-fluoro-4-hydroxybenzoicacid, 4-hydroxy-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro4-hydroxy-benzoic acid
C1=CC(=C(C=C1O)F)C(=O)O
156.112
156.11
Authentic
5g
C7H5FO3
NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2783398
≥97.5% (HPLC)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.