Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64100.06
Overige gegevens : CAS : 819849-20-2 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401149
  • € 239.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
184.92
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
819849-20-2
MFCD03092929
Specificatie
2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
5g
Powder
184.92
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
White
819849-20-2
97%
MFCD03092929