Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Product Code. 30391092
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30391092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30391092 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF5937751G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 7304-32-7
Molecular Formula C7H4FNO4
Quantity 1 g
Synonym NSC 133450
InChI Formula InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1F)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 185.11
Formula Weight 185.0124
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.