Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63013.14
Overige gegevens : CAS : 385-02-4 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439448
  • € 199.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
385-02-4
185.11
MPDZCNPDHUUPRL-UHFFFAOYSA-N
603758
C7H4FNO4
MFCD01862079
2-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-6-nitrobenzoicacid, 6-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-carboxy-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-6-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-nitro, pubchem1308, 6-fluoro-nitrobenzoic acid, acmc-209j0j, ksc222c6b
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specificatie
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
385-02-4
MFCD01862079
MPDZCNPDHUUPRL-UHFFFAOYSA-N
185.11
185.11
98%
25g
C7H4FNO4
2-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-6-nitrobenzoicacid, 6-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-carboxy-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-6-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-nitro, pubchem1308, 6-fluoro-nitrobenzoic acid, acmc-209j0j, ksc222c6b
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
603758
Solid