Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluorobenzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H61743.06
Overige gegevens : CAS : 30058-40-3 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448308
  • € 116.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
30058-40-3
175.177
WFLBWYLZCQOPCA-UHFFFAOYSA-N
193663
C1=CC=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)N
C6H6FNO2S
MFCD00042283
2-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-fluoro, 2-fbsa, 2weg, pubchem11761, acmc-209hcr, 2-fluorophenylsulfonamide, 2-sulfamoyl fluorobenzene, 2-fluorobenzenesulphonamide, 2-flourobenzene sulfonamide
2-fluorobenzenesulfonamide
Specificatie
2-Fluorobenzenesulfonamide
5g
C6H6FNO2S
UN2811
WFLBWYLZCQOPCA-UHFFFAOYSA-N
2-fluorobenzenesulfonamide
193663
Solid
162°C to 166°C
30058-40-3
MFCD00042283
2-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-fluoro, 2-fbsa, 2weg, pubchem11761, acmc-209hcr, 2-fluorophenylsulfonamide, 2-sulfamoyl fluorobenzene, 2-fluorobenzenesulphonamide, 2-flourobenzene sulfonamide
C1=CC=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)N
175.177
175.18
97%