Learn More
2-Heptyne, 97%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 455560050
Overige gegevens : CAS : 933727-40-3 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15355018
  • € 29.10 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-01-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1119-65-9
96.173
2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, 2-heptyne, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
hept-2-yne
C7H12
AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
14245
CCCCC#CC
Specificatie
2-Heptyne
11°C
0.759
5g
C7H12
2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, 2-heptyne, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
CCCCC#CC
96.173
96.17
0.7590g/mL
Authentic
110.0°C to 111.0°C (743.0 mmHg)
1119-65-9
CH3(CH2)3C≡CCH3
AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
hept-2-yne
14245
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 2-Heptyne
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.