Learn More
2-Hexanone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 2-Hexanone |
| CAS | 591-78-6 |
| Molecular Formula | C6 H12 O |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 2-Hexanone, 2-Oxohexane, Butyl methyl ketone, MBK, Methyl butyl ketone, Methyl n-butyl ketone, n-Butyl methyl ketone |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)C |
| IUPAC Name | hexan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight | 100.0888 |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?