Learn More
2-Iodo-1-methylimidazole, 97%
Product Code. p-7034195
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15448347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51862.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37067-95-1 | C4H5IN2 | 208.002 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37067-95-1
Molecular Formula C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.002
MDL Number MFCD00661606
InChI Key BKRACZNEJSCZML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-iodo-1-methyl, pubchem16310, acmc-1ajih, 2-iodo-1-methyl-imidazole, 2-iodanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-iodo-1h-imidazole, 2-iodo-n-methylimidazole, 1-methyl-2-iodoimidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-methyl
PubChem CID 335835
IUPAC Name 2-iodo-1-methylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1I
Spezifikation
Melting Point 79°C to 82°C
Quantity 250 mg
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 208
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Iodo-1-methylimidazole
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt