Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H34333.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447267
  • € 161.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1706428-65-0
263.216
POJFIIFTOPDUEM-UHFFFAOYSA-N
86277669
CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)CC(C(=O)O)N
C11H12F3NO3
MFCD22201062
2-methyl-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 2-amino-3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 2-methyl-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine
2-amino-3-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Specificatie
2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
C11H12F3NO3
2-methyl-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 2-amino-3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 2-methyl-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine
CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)CC(C(=O)O)N
263.216
263.21
97%
1706428-65-0
MFCD22201062
POJFIIFTOPDUEM-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
86277669
Solid
1g