Specifications
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 208°C to 209°C |
| Color | White to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 170.19 |
| Percent Purity | 97% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid, 97%
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?