Learn More
2-Methylsulphonylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpécification
Spécification
| CAS | 33963-55-2 |
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 136.0°C to 141.0°C |
| Color | Green or White to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C8H8O4S |
| Linear Formula | SO2CH3C6H4COOH |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Methylsulphonylbenzoic acid
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?