Learn More
2-(Methylthio)naphthalene, 98%
Product Code. 11400467
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11400467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22368.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 7433-79-6 | C11H10S | 174.261 g/mol
2-(Methylthio)naphthalene is used to produce 1-chloro-2-methylsulfanylnaphthalene. This reaction will need reagent CuCl2-Al2O3, and the menstruum benzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Methylthio)naphthalene is used to produce 1-chloro-2-methylsulfanylnaphthalene. This reaction will need reagent CuCl2-Al2O3, and the menstruum benzene
Solubility
Slightly soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7433-79-6
Molecular Formula C11H10S
Molecular Weight (g/mol) 174.261
MDL Number MFCD00051615
InChI Key SSKUUDUKJMIOKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio naphthalene, 2-methylmercaptonaphthalene, 2-methylsulfanyl naphthalene, 2-methylthionaphthalene, methyl2-naphthylsulfide, methyl 2-naphthyl sulfide, naphth-2-yl methyl thioether, naphthalene,2-methylthio, methyl naphthalen-2-yl sulfane
PubChem CID 139022
IUPAC Name 2-methylsulfanylnaphthalene
SMILES CSC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Melting Point 62°C to 63°C
Odor Stench
Quantity 25 g
Beilstein 1859409
Solubility Information Slightly soluble in water
Formula Weight 174.27
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-(Methylthio)naphthalene
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt